2-Chloro-3-methoxy-6-methylpyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR941863-1G OR941863-250MG
APOSOR941863-1GEA 254 CHF
APOSOR941863-1G APOSOR941863-250MG
2-Chloro-3-methoxy-6-methylpyridine 95%
2-Chloro-3-methoxy-6-methylpyridine
Formel: C₇H₈ClNO
MW: 157,598 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09260845
CAS-Nummer: 204378-42-7