trans-tert-Butyl 3-iodocyclobutylcarbamate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR941827-1G OR941827-250MG OR941827-500MG
APOSOR941827-1GEA 1380 CHF
APOSOR941827-1G APOSOR941827-250MG APOSOR941827-500MG
trans-tert-Butyl 3-iodocyclobutylcarbamate
trans-tert-Butyl 3-iodocyclobutylcarbamate
Formel: C₉H₁₆INO₂
MW: 297,133 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22415232
CAS-Nummer: 1389264-19-0