6-Bromo-2-methylpyridin-3-ol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Bromo-3-hydoxy-2-methylpyridine
OR941712-1G OR941712-250MG
APOSOR941712-1GEA 191 CHF
APOSOR941712-1G APOSOR941712-250MG
6-Bromo-2-methylpyridin-3-ol 97%
6-Bromo-2-methylpyridin-3-ol
Formel: C₆H₆BrNO
MW: 188,022 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11044277
CAS-Nummer: 118399-86-3