3-Amino-1-benzofuran-2-carbonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR941653-1G OR941653-250MG OR941653-5G
APOSOR941653-1GEA 145 CHF
APOSOR941653-1G APOSOR941653-250MG APOSOR941653-5G
3-Amino-1-benzofuran-2-carbonitrile 95%
3-Amino-1-benzofuran-2-carbonitrile
Formel: C₉H₆N₂O
MW: 158,157 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06334923
CAS-Nummer: 62208-67-7