5,6-Dichloropyridin-2-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR941618-1G
OR941618-250MG
APOSOR941618-1GEA
99.3
CHF
APOSOR941618-1G
APOSOR941618-250MG
5,6-Dichloropyridin-2-amine 95%
5,6-Dichloropyridin-2-amine
Formel:
C₅H₄Cl₂N₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD17012012 CAS-Nummer: 1192814-45-1 |