2-Chloro-4,5-dimethylaniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR941440-1G OR941440-5G
APOSOR941440-1GEA 271 CHF
APOSOR941440-1G APOSOR941440-5G
2-Chloro-4,5-dimethylaniline 95%
2-Chloro-4,5-dimethylaniline
Formel: C₈H₁₀ClN
MW: 155,625 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD15527213
CAS-Nummer: 1585-13-3