5-Hydroxyisoindoline-1,3-dione 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR941420-1G
APOSOR941420-1GEA
83.6
CHF
APOSOR941420-1G
5-Hydroxyisoindoline-1,3-dione 95%
5-Hydroxyisoindoline-1,3-dione
Formel:
C₈H₅NO₃ MW: 163,13 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11101027 CAS-Nummer: 50727-06-5 |