Boc-DL-Leucinol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR941390-1G
OR941390-5G
APOSOR941390-1GEA
262
CHF
APOSOR941390-1G
APOSOR941390-5G
Boc-DL-Leucinol 97%
Boc-DL-Leucinol
Formel:
C₁₁H₂₃NO₃ MW: 217,305 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01883028 CAS-Nummer: 142121-48-0 |