N,5-Dimethylpyridin-2-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR941253-1G
OR941253-250MG
APOSOR941253-1GEA
88.9
CHF
APOSOR941253-1G
APOSOR941253-250MG
N,5-Dimethylpyridin-2-amine 95%
N,5-Dimethylpyridin-2-amine
Formel:
C₇H₁₀N₂ MW: 122,168 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06411230 CAS-Nummer: 45715-13-7 |