N-Methyl-2-nitrobenzylamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: N-Methyl-1-(2-nitrophenyl)methanamine
OR941225-1G OR941225-5G
APOSOR941225-1GEA 103 CHF
APOSOR941225-1G APOSOR941225-5G
N-Methyl-2-nitrobenzylamine 97%
N-Methyl-2-nitrobenzylamine
Formel: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 166,177 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04039891
CAS-Nummer: 56222-08-3