t-Boc-N-Amido-PEG3-CH2CO2H 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2,2-Dimethyl-4-oxo-3,8,11,14-tetraoxa-5-azahexadecan-16-oic acid
OR941103-1G
APOSOR941103-1GEA 0 CHF
APOSOR941103-1G
t-Boc-N-Amido-PEG3-CH2CO2H 97%
t-Boc-N-Amido-PEG3-CH2CO2H
Formel: C₁₃H₂₅NO₇
MW: 307,34 g/mol
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD22376773
CAS-Nummer: 462100-06-7