tert-Butyl 3-amino-1H-pyrazole-1-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR941096-1G OR941096-250MG
APOSOR941096-1GEA 0 CHF
APOSOR941096-1G APOSOR941096-250MG
tert-Butyl 3-amino-1H-pyrazole-1-carboxylate 95%
tert-Butyl 3-amino-1H-pyrazole-1-carboxylate
Formel: C₈H₁₃N₃O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13194910
CAS-Nummer: 863504-84-1