2H-Benzo[e][1,3]oxazine-2,4(3H)-dione 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Carsalam
OR941085-100G OR941085-25G
APOSOR941085-100GEA 212 CHF
APOSOR941085-100G APOSOR941085-25G
2H-Benzo[e][1,3]oxazine-2,4(3H)-dione 95%
2H-Benzo[e][1,3]oxazine-2,4(3H)-dione
Formel: C₈H₅NO₃
MW: 163,13 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00600566
CAS-Nummer: 2037-95-8