1-Methylindole-3-acetonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR941075-1G OR941075-250MG
APOSOR941075-1GEA 948 CHF
APOSOR941075-1G APOSOR941075-250MG
1-Methylindole-3-acetonitrile 95%
1-Methylindole-3-acetonitrile
Formel: C₁₁H₁₀N₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09038157
CAS-Nummer: 51584-17-9