(5-Methoxy-1H-benzoimidazol-2-yl)-methanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(Hydroxymethyl)-5-methoxybenzimidazole
OR940876-1G OR940876-5G
APOSOR940876-1GEA 69.6 CHF
APOSOR940876-1G APOSOR940876-5G
(5-Methoxy-1H-benzoimidazol-2-yl)-methanol 95%
(5-Methoxy-1H-benzoimidazol-2-yl)-methanol
Formel: C₉H₁₀N₂O₂
MW: 178,188 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01073114
CAS-Nummer: 20033-99-2