3-Nitro-1H-indole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR940839-1G
OR940839-250MG
APOSOR940839-1GEA
110
CHF
APOSOR940839-1G
APOSOR940839-250MG
3-Nitro-1H-indole 95%
3-Nitro-1H-indole
Formel:
C₈H₆N₂O₂ MW: 162,145 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD13178651 CAS-Nummer: 4770-03-0 |