5-Hydroxy-3-methylindole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Methyl-1H-indol-5-ol
OR940620-1G OR940620-250MG
APOSOR940620-1GEA 166 CHF
APOSOR940620-1G APOSOR940620-250MG
5-Hydroxy-3-methylindole 95%
5-Hydroxy-3-methylindole
Formel: C₉H₉NO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03095210
CAS-Nummer: 1125-40-2