2-Chloro-4,5-dimethyl-1,3-thiazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-Chloro-4,5-dimethylthiazole
OR940618-1G
OR940618-5G
APOSOR940618-1GEA
340
CHF
APOSOR940618-1G
APOSOR940618-5G
2-Chloro-4,5-dimethyl-1,3-thiazole 95%
2-Chloro-4,5-dimethyl-1,3-thiazole
Formel:
C₅H₆ClNS MW: 147,626 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD17249933 CAS-Nummer: 56355-41-0 |