4-Amino-2,3-dichlorophenol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR940017-1G OR940017-250MG OR940017-5G
APOSOR940017-1GEA 124 CHF
APOSOR940017-1G APOSOR940017-250MG APOSOR940017-5G
4-Amino-2,3-dichlorophenol 97%
4-Amino-2,3-dichlorophenol
Formel: C₆H₅Cl₂NO
MW: 178,016 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD14455913
CAS-Nummer: 39183-17-0