2,3-Dihydro-1,4-isoquinolinedione 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
2,3-Dihydroisoquinoline-1,4-dione
OR940009-1G
OR940009-250MG
APOSOR940009-1GEA
220
CHF
APOSOR940009-1G
APOSOR940009-250MG
2,3-Dihydro-1,4-isoquinolinedione 95%
2,3-Dihydro-1,4-isoquinolinedione
Formel:
C₉H₇NO₂ MW: 161,157 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD13179340 CAS-Nummer: 31053-30-2 |