6,10-Dioxaspiro[4.5]decane-7,9-dione 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR939933-1G OR939933-250MG OR939933-5G
APOSOR939933-1GEA 122 CHF
APOSOR939933-1G APOSOR939933-250MG APOSOR939933-5G
6,10-Dioxaspiro[4.5]decane-7,9-dione 95%
6,10-Dioxaspiro[4.5]decane-7,9-dione
Formel: C₈H₁₀O₄
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01617888
CAS-Nummer: 58093-05-3