2-(3-Chlorophenyl)propanoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR939790-10G
OR939790-25G
OR939790-5G
APOSOR939790-10GEA
326
CHF
APOSOR939790-10G
APOSOR939790-25G
APOSOR939790-5G
2-(3-Chlorophenyl)propanoic acid 95%
2-(3-Chlorophenyl)propanoic acid
Formel:
C₉H₉ClO₂ MW: 184.62 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03412454 CAS-Nummer: 14161-84-3 |