5-Nitro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR939642-1G OR939642-250MG
APOSOR939642-1GEA 418 CHF
APOSOR939642-1G APOSOR939642-250MG
5-Nitro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 95%
5-Nitro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Formel: C₉H₁₀N₂O₂
MW: 178,188 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06804518
CAS-Nummer: 41959-45-9