Cyclohexanone-4-carboxaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR939610-1G OR939610-250MG
APOSOR939610-1GEA 431 CHF
APOSOR939610-1G APOSOR939610-250MG
Cyclohexanone-4-carboxaldehyde 95%
Cyclohexanone-4-carboxaldehyde
Formel: C₇H₁₀O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04972553
CAS-Nummer: 96184-81-5