3-Methyl-5-bromo-1,2,4-thiadiazole ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR939455-100MG
OR939455-1G
OR939455-250MG
APOSOR939455-100MGEA
26.2
CHF
APOSOR939455-100MG
APOSOR939455-1G
APOSOR939455-250MG
3-Methyl-5-bromo-1,2,4-thiadiazole ≥98%
3-Methyl-5-bromo-1,2,4-thiadiazole
Formel:
C₃H₃BrN₂S Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11847500 CAS-Nummer: 54681-68-4 |