2,6-Dichloro-4-methoxyaniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR939452-1G
APOSOR939452-1GEA 115 CHF
APOSOR939452-1G
2,6-Dichloro-4-methoxyaniline 95%
2,6-Dichloro-4-methoxyaniline
Formel: C₇H₇Cl₂NO
MW: 192,043 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00115065
CAS-Nummer: 6480-66-6