6-Methyl-2-(methylthio)-1H-pyrimidin-4-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR939412-25G
APOSOR939412-25GEA
133
CHF
APOSOR939412-25G
6-Methyl-2-(methylthio)-1H-pyrimidin-4-one 95%
6-Methyl-2-(methylthio)-1H-pyrimidin-4-one
Formel:
C₆H₈N₂OS MW: 156,206 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01022058 CAS-Nummer: 6328-58-1 |