1-Methyl-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR939395-1G OR939395-250MG
APOSOR939395-1GEA 1080 CHF
APOSOR939395-1G APOSOR939395-250MG
1-Methyl-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid 95%
1-Methyl-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid
Formel: C₄H₅N₃O₂
MW: 127,101 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08689473
CAS-Nummer: 16681-71-3