(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)methanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR939388-1G
OR939388-250MG
APOSOR939388-1GEA
244
CHF
APOSOR939388-1G
APOSOR939388-250MG
(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)methanol 95%
(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)methanol
Formel:
C₆H₉NOS Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12198452 CAS-Nummer: 99839-16-4 |