3-(4-Hydroxyphenyl)-1-propanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR939367-1G OR939367-5G
APOSOR939367-1GEA 0 CHF
APOSOR939367-1G APOSOR939367-5G
3-(4-Hydroxyphenyl)-1-propanol 95%
3-(4-Hydroxyphenyl)-1-propanol
Formel: C₉H₁₂O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002953
CAS-Nummer: 10210-17-0