Ethyl 2-(cyclopropylsulphonyl)acetate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR939223-1G
OR939223-250MG
APOSOR939223-1GEA
758
CHF
APOSOR939223-1G
APOSOR939223-250MG
Ethyl 2-(cyclopropylsulphonyl)acetate 95%
Ethyl 2-(cyclopropylsulphonyl)acetate
Formel:
C₇H₁₂O₄S Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD20233368 CAS-Nummer: 1349719-17-0 |