3,5-Dichloro-L-phenylalanine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR939204-1G OR939204-250MG OR939204-500MG
APOSOR939204-1GEA 283 CHF
APOSOR939204-1G APOSOR939204-250MG APOSOR939204-500MG
3,5-Dichloro-L-phenylalanine 97%
3,5-Dichloro-L-phenylalanine
Formel: C₉H₉Cl₂NO₂
MW: 234,079 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07372031
CAS-Nummer: 13990-04-0