Ethyl 2,2,2-triethoxyacetate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR939203-1G OR939203-250MG OR939203-5G
APOSOR939203-1GEA 69.6 CHF
APOSOR939203-1G APOSOR939203-250MG APOSOR939203-5G
Ethyl 2,2,2-triethoxyacetate
Ethyl 2,2,2-triethoxyacetate
Formel: C₁₀H₂₀O₅
MW: 220.263 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00449653
CAS-Nummer: 57267-03-5