6-Chlorooxazolo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR939132-1G OR939132-250MG
APOSOR939132-1GEA 0 CHF
APOSOR939132-1G APOSOR939132-250MG
6-Chlorooxazolo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one 95%
6-Chlorooxazolo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one
Formel: C₆H₃ClN₂O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD14706178
CAS-Nummer: 35570-68-4