2-Methyl-1-cyclohexanecarboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR939113-1G
OR939113-5G
APOSOR939113-1GEA
314
CHF
APOSOR939113-1G
APOSOR939113-5G
2-Methyl-1-cyclohexanecarboxylic acid 95%
2-Methyl-1-cyclohexanecarboxylic acid
Formel:
C₈H₁₄O₂ MW: 142,196 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00074907 CAS-Nummer: 56586-13-1 |