1,3-Dichloro-2,2-dimethoxypropane 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR939103-1G
OR939103-250MG
APOSOR939103-1GEA
161
CHF
APOSOR939103-1G
APOSOR939103-250MG
1,3-Dichloro-2,2-dimethoxypropane 95%
1,3-Dichloro-2,2-dimethoxypropane
Formel:
C₅H₁₀Cl₂O₂ MW: 173,038 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00130264 CAS-Nummer: 6626-57-9 |