2-((4-Methoxybenzyl)oxy)acetic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR939102-1G OR939102-5G
APOSOR939102-1GEA 29.3 CHF
APOSOR939102-1G APOSOR939102-5G
2-((4-Methoxybenzyl)oxy)acetic acid 95%
2-((4-Methoxybenzyl)oxy)acetic acid
Formel: C₁₀H₁₂O₄
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01861881
CAS-Nummer: 88920-24-5