2-Chloro-N-pyridin-2-ylacetamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR939010-1G OR939010-5G
APOSOR939010-1GEA 314 CHF
APOSOR939010-1G APOSOR939010-5G
2-Chloro-N-pyridin-2-ylacetamide 95%
2-Chloro-N-pyridin-2-ylacetamide
Formel: C₇H₇ClN₂O
MW: 170,596 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00023426
CAS-Nummer: 5221-37-4