Quinoxalin-2-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR938970-1G OR938970-250MG
APOSOR938970-1GEA 136 CHF
APOSOR938970-1G APOSOR938970-250MG
Quinoxalin-2-amine 95%
Quinoxalin-2-amine
Formel: C₈H₇N₃
MW: 145,161 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00094018
CAS-Nummer: 5424-05-5