3-(4-Hydroxy-3,5-dimethylphenyl)propanoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR938946-1G OR938946-250MG
APOSOR938946-1GEA 758 CHF
APOSOR938946-1G APOSOR938946-250MG
3-(4-Hydroxy-3,5-dimethylphenyl)propanoic acid 95%
3-(4-Hydroxy-3,5-dimethylphenyl)propanoic acid
Formel: C₁₁H₁₄O₃
MW: 194,227 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11188349
CAS-Nummer: 7733-58-6