2-Ethylbenzyl alcohol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR938868-1G OR938868-5G
APOSOR938868-1GEA 81.9 CHF
APOSOR938868-1G APOSOR938868-5G
2-Ethylbenzyl alcohol 95%
2-Ethylbenzyl alcohol
Formel: C₉H₁₂O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03093889
CAS-Nummer: 767-90-8