4-Chloro-5-methoxy-1-indanone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
4-Chloro-5-methoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
OR938838-1G
OR938838-5G
APOSOR938838-1GEA
151
CHF
APOSOR938838-1G
APOSOR938838-5G
4-Chloro-5-methoxy-1-indanone 95%
4-Chloro-5-methoxy-1-indanone
Formel:
C₁₀H₉ClO₂ MW: 196,63 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09836228 CAS-Nummer: 944109-65-3 |