N-Formyl-4-(methylamino)benzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR938759-1G OR938759-5G
APOSOR938759-1GEA 383 CHF
APOSOR938759-1G APOSOR938759-5G
N-Formyl-4-(methylamino)benzoic acid 95%
N-Formyl-4-(methylamino)benzoic acid
Formel: C₉H₉NO₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00210445
CAS-Nummer: 51865-84-0