7-Methoxyquinazolin-4(1H)-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR938708-1G
OR938708-250MG
APOSOR938708-1GEA
149
CHF
APOSOR938708-1G
APOSOR938708-250MG
7-Methoxyquinazolin-4(1H)-one 95%
7-Methoxyquinazolin-4(1H)-one
Formel:
C₉H₈N₂O₂ MW: 176,172 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08460971 CAS-Nummer: 16064-24-7 |