2-Methoxy-2-phenylethanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR938688-25G
APOSOR938688-25GEA
248
CHF
APOSOR938688-25G
2-Methoxy-2-phenylethanol 95%
2-Methoxy-2-phenylethanol
Formel:
C₉H₁₂O₂ MW: 152,19 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00075063 CAS-Nummer: 2979-22-8 |