(1S,4R,5R)-1-Isopropyl-4-methyl-bicyclo[3.1.0]hexan-3-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR938655-1G
OR938655-5G
APOSOR938655-1GEA
0
CHF
APOSOR938655-1G
APOSOR938655-5G
(1S,4R,5R)-1-Isopropyl-4-methyl-bicyclo[3.1.0]hexan-3-one 95%
(1S,4R,5R)-1-Isopropyl-4-methyl-bicyclo[3.1.0]hexan-3-one
Formel:
C₁₀H₁₆O MW: 152,233 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00001313 CAS-Nummer: 546-80-5 |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)