1-Methyl-2-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR938615-1G OR938615-5G
APOSOR938615-1GEA 45.3 CHF
APOSOR938615-1G APOSOR938615-5G
1-Methyl-2-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
1-Methyl-2-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Formel: C₆H₉NO₃
MW: 143,141 g/mol
Melting Pt: 92…94 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD19228580
CAS-Nummer: 30932-84-4