5-Chloro-2-indanone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Chloro-1H-inden-2(3H)-one
OR938561-1G OR938561-250MG
APOSOR938561-1GEA 152 CHF
APOSOR938561-1G APOSOR938561-250MG
5-Chloro-2-indanone 95%
5-Chloro-2-indanone
Formel: C₉H₇ClO
MW: 166,604 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09744099
CAS-Nummer: 74444-81-8