1-(1-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)ethanone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(1-Methyl-1h-pyrazol-4-yl)-ethanone
OR938532-5G
APOSOR938532-5GEA 73.1 CHF
APOSOR938532-5G
1-(1-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)ethanone 95%
1-(1-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)ethanone
Formel: C₆H₈N₂O
MW: 124,141 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00159640
CAS-Nummer: 37687-18-6