Ethyl piperidine-1-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR938484-1G OR938484-250MG
APOSOR938484-1GEA 0 CHF
APOSOR938484-1G APOSOR938484-250MG
Ethyl piperidine-1-carboxylate 95%
Ethyl piperidine-1-carboxylate
Formel: C₈H₁₅NO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00047470
CAS-Nummer: 5325-94-0